Merck
49317
Sigma-Aldrich
Tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)phenyl]phosphine
>90.0%
Synonim(y):
Tris(4-(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)phenyl)phosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H24F39P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1300.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
mp
66-70 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(cc1)P(c2ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc2)c3ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3
InChI
1S/C42H24F39P/c43-25(44,28(49,50)31(55,56)34(61,62)37(67,68)40(73,74)75)16-13-19-1-7-22(8-2-19)82(23-9-3-20(4-10-23)14-17-26(45,46)29(51,52)32(57,58)35(63,64)38(69,70)41(76,77)78)24-11-5-21(6-12-24)15-18-27(47,48)30(53,54)33(59,60)36(65,66)39(71,72)42(79,80)81/h1-12H,13-18H2
Klucz InChI
FQHAQDHIVUWHLC-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3