Merck
492604
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
DOCD2CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
czystość izotopowa
99 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)