Merck
492566
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)gadolinium(III)
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
GdCp3
About This Item
Wzór liniowy:
Gd(C5H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
295 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Gd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Gd/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Klucz InChI
ZCFWIGYKHNDYOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 64 Gadolinium
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.