Merck
491217
Sigma-Aldrich
1-Hexylamine-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
1-Aminohexane-15N
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH215NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.774 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3/i7+1
Klucz InChI
BMVXCPBXGZKUPN-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)