Merck
490881
Sigma-Aldrich
[3aR-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-3a,5a,6a,6b-Tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]18/D −56°, c = 1.3 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
tw
79 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C=C2
InChI
1S/C9H12O3/c1-9(2)11-6-4-3-5-7(10-5)8(6)12-9/h3-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
GAUDXMCZQNKKEF-WCTZXXKLSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)