Przejdź do
489565
Guanidine-15N3 hydrochloride
98 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215NC(=15NH)15NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.51
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
185-189 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl.[15NH2]C([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-ZNYUTZBJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
642126904511
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 97% (CP)
description
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
mp
185-189 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121616-39-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)