Merck
488461
Sigma-Aldrich
Carbon-13C tetrabromide
99 atom % 13C
Synonim(y):
Tetrabromomethane-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CBr4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
190 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
gęstość
3.43 g/mL
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Br[13C](Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5/i1+1
Klucz InChI
HJUGFYREWKUQJT-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3