Przejdź do
488240
Bromoethane-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethyl-1-13C bromide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH313CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.96
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Note: This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.473 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-VQEHIDDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488267488259485810
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
bp
37-40 °C (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
mp
-119 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)