Merck
487562
Bis(2-methoxyphenyl)phenylphosphine
95%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3OC6H4)2PC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.34
UNSPSC Code:
12350000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
COc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3OC
assay
95%
mp
158-163 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)