Merck
487449
Sigma-Aldrich
2-Propylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
tw
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-2-5-9-6-3-4-7-10(9)11-8-12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
Klucz InChI
NSGTVMQTRFUUSL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Propylphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-propylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 578-578 (2014)