Merck
487430
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588 (lit.)
tw
101 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Klucz InChI
KCHQIPPONLLUGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup