Merck
487287
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethoxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHOC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
tw
203 °C (lit.)
gęstość
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)Oc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H5F2NO2/c9-8(10)13-7-4-2-1-3-6(7)11-5-12/h1-4,8H
Klucz InChI
CLEMTOGGFCDFRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup