Merck
487279
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
tw
282 °C (lit.)
gęstość
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(CN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO/c9-7-2-1-6(3-8(7)10)4-11-5-12/h1-3H,4H2
Klucz InChI
WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate, also known as 1,2-dichloro-4-(isocyanatomethyl)benzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)