Merck
485276
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine
Synonim(y):
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OC6H4)3Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
skład
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
przydatność reakcji
core: bismuth
mp
162-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
Klucz InChI
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3