Merck
484709
Sigma-Aldrich
N-[(2-Cyanoethyl)thio]phthalimide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
156-160 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1N(SCCC#N)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2O2S/c12-6-3-7-16-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,7H2
Klucz InChI
MVZDBGUIRMGSOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3