Merck
484644
Sigma-Aldrich
2-Octyne
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C≡C(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
Beilstein:
1697689
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
gęstość
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC#CC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)