Kluczowe dokumenty
483206
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](C)(CCCCl)OC
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)