Merck
482927
Sigma-Aldrich
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]21/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
IXDRYSIPXMREGK-BDAKNGLRSA-N
Zastosowanie
(2S,3R)-(-)-2,3-dihydroksy-3-fenylopropionian metylu może być stosowany do syntezy (2R,3R)-2,3-epoksy-3-fenylopropionianu metylu, kluczowego półproduktu do przygotowania łańcucha bocznego taksolu.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study of Cyclodehydration of Methyl (2S, 3R)-2, 3-Dihydroxy-3-Phenylpropionate with Fluoroalkanesulfonyl Fluoride
Zhaohua Y, et al.
Acta Chimica Sinica , 69(10), 1269-1272 (2011)