Merck
481742
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) perchlorate solution
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
Ce(ClO4)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
99.99%
stężenie
~0.5 N in perchloric acid
gęstość
1.556 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)