Merck
481459
Sigma-Aldrich
Rubidium dihydrogenarsenate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dihydrogen rubidium arsenate, Rubidium dihydrogen arsenate
About This Item
Wzór liniowy:
RbH2AsO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp
268 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rb+].O[As](O)([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.Rb/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DGQWDYBVPGQHSA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
A new iron(III) arsenate, Rb2Fe2O(AsO4)2, with a novel sheet structure, was synthesized from a solution of the corresponding RbH2AsO4.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rei-Shyang Chang et al.
Inorganic chemistry, 36(16), 3410-3413 (1997-07-30)
Two new iron(III) arsenates K(2)Fe(2)O(AsO(4))(2) (1) and Rb(2)Fe(2)O(AsO(4))(2) (2) have been synthesized and characterized by single-crystal X-ray diffraction, magnetic susceptibilities, and Mossbauer spectroscopy. The two compounds are isostructural and exhibit a sheet structure consisting of infinite slabs of edge-sharing FeO(6)