Merck
481238
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14Cl2Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
180.5-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)