Merck
481157
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) bromide
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(NH3)4Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.4H3N.Pd/h2*1H;4*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3