Merck
480916
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Lu2(C2O4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.99 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
mp
>400 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O=C(O[Lu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Lu]2OC(=O)C(=O)O2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)