Merck
480738
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D +7°, c = 1.4 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h6-7,9-11,13-14H,8H2,1-5H3/t9-,10-,11-/m1/s1
Klucz InChI
HYSBQWOHQIVUQQ-GMTAPVOTSA-N
Zastosowanie
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)