Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
102-108 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1CN(CCO1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h1-4H,5-8H2
InChI key
QJWQYVJVCXMTJP-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Morpholinopyridine (MORP) can be synthesized by the reduction of its 1-oxide. It undergoes morpholine ring contraction on reacting with trimethylsilylmethyllithium (TMSCH2Li).
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 95% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 95%, ≥94.5% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 102-108 °C (lit.) | mp 48-52 °C (lit.) | mp 61-63 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| functional group ether | functional group chloro, bromo | functional group silyl, bromo | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?