Merck
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)