Merck
479454
Sigma-Aldrich
Bis(propylcyclopentadienyl)magnesium
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(C5H4C3H7)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
gęstość
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg].CCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)