Merck
478989
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenyl isocyanate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
tw
66-67 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-8(2)9-5-3-4-6-10(9)11-7-12/h3-6,8H,1-2H3
Klucz InChI
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Isopropylphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, is an aryl isocyanate.
Zastosowanie
2-Isopropylphenyl isocyanate has been used in the preparation of ortho-substituted phenylcarbamate derivative of amylose.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun Shen et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 41-46 (2013-03-20)
Six ortho- and six meta-substituted phenylcarbamate derivatives of amylose were prepared and their chiral recognition abilities were evaluated as chiral stationary phases (CSPs) for high-performance liquid chromatography (HPLC). The substitution at the meta-position on the aromatic ring was more preferable