Merck
478970
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
170 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-6-8-13(9-7-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Klucz InChI
PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Phenoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-4-phenoxybenzene, is an aryl isocyanate. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Zastosowanie
4-Phenoxyphenyl isocyanate may be used in the preparation of 1-(4-phenoxyphenyl)-3-(thiazol-2-yl)urea.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Faizul Azam et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 8(6), 1057-1068 (2012-06-30)
Synthesis of 1-(substituted aryl)-3-(thiazol-2-yl)urea derivatives was undertaken as our efforts to discover novel antiparkinsonian agents with improved pharmacological profile in haloperidol-induced catalepsy and oxidative stress in mice. Furfuryl, 2- and/or 3-methoxy substituted phenyl derivatives emerged as potent agents. With exception
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 605-605 (2008)