Merck
478806
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6 (lit.)
tw
126 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NOS/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WQXASSKJZYKJSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup