Merck
478733
Sigma-Aldrich
Trichloro(trichloromethyl)silane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CSiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
112-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)