Merck
478571
Sigma-Aldrich
Oxonole Blue dipotassium salt
Dye content 70 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H16K2N4O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
706.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 70%
zanieczyszczenia
5-10% ethanol
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
630 nm
ciąg SMILES
[K+].[K+].Oc1c(\C=C\C=C\C=C2/C(=O)N(N=C2C([O-])=O)c3ccc(cc3)S(O)(=O)=O)c(nn1-c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C25H18N4O12S2.2K/c30-22-18(20(24(32)33)26-28(22)14-6-10-16(11-7-14)42(36,37)38)4-2-1-3-5-19-21(25(34)35)27-29(23(19)31)15-8-12-17(13-9-15)43(39,40)41;;/h1-13,30H,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;/q;2*+1/p-2/b3-1+,4-2+,19-5-;;
Klucz InChI
JQARXPHCHCHRBV-SAJZWCDJSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)