Merck
478482
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
Synonim(y):
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 5-Chloro-2,4-toluenediisocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(CH3)(NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
61-65 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)c(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c1-6-2-7(10)9(12-5-14)3-8(6)11-4-13/h2-3H,1H3
Klucz InChI
AULVDVFFHZBVDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)