Merck
478415
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
gęstość
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
Klucz InChI
YBWJVFMNWMLZEN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 3,4-difluorofenylu, znany również jako 1,2-difluoro-4-izocyjanatobenzen, jest organicznym budulcem zawierającym grupę izocyjanianową.
Zastosowanie
Izocyjanian 3,4-difluorofenylu może być stosowany do otrzymywania (±)-trans-4-[4-cyjano-3-(trifluorometylo)fenylo]-N-(3,4-difluorofenylo)-2,5-dimetylopiperazyno-1-karboksamidu.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-Arylpiperazine-1-carboxamide Derivatives: a Novel Series of Orally
Active Nonsteroidal Androgen Receptor Antagonists.
Kinoyama I, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(4), 402-409 (2005)