Merck
478326
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
mp
50-55 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3FN2O3/c8-6-2-1-5(10(12)13)3-7(6)9-4-11/h1-3H
Klucz InChI
XCDYDLFUPMSLGZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)