Merck
478180
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
tw
168 °C/23 mmHg (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FZCFUPBIPMLIPI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-methyl-4-nitrobenzene, is an aryl isocyanate.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)