Merck
478121
Sigma-Aldrich
3-Ethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
104 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNFZCDLEGMEKMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)