Merck
47809
Fmoc-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H19Cl2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19Cl2NO4/c25-15-10-9-14(21(26)12-15)11-22(23(28)29)27-24(30)31-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-10,12,20,22H,11,13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI key
PGIMVGROPOKRNA-QFIPXVFZSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)