Merck
478083
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NO2)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
113-116 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c1-14-8-4-6(10(12)13)2-3-7(8)9-5-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VOTZJLLPYYCZRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)