Merck
478024
2-Isopropyl-6-methylphenyl isocyanate
97%
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H3(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)11(10)12-7-13/h4-6,8H,1-3H3
SMILES string
CC(C)c1cccc(C)c1N=C=O
InChI key
PGHDAVZHFWFZJK-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)