Merck
477966
Sigma-Aldrich
Allyldiphenylphosphine oxide
97%
Synonim(y):
Diphenyl-2-propenylphosphine oxide, NSC 616249, NSC 98715
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2P(C6H5)2(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
110-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C=CCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15OP/c1-2-13-17(16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h2-12H,1,13H2
Klucz InChI
PGPAPANRSWMTQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparaton of a-substituted alkylsilanes via regio- and chemoselective copper-catalyzed silylzincation and electrophilic substitution from terminal alkenes, and prepn. of α-substituted alcohols via Fleming-Tamao oxidation of alkylsilanes
  • Olefin isomerization with Grubbs′ catalysts occluded in a hydrophobic matrix of polydimethylsiloxane (PDMS)
  • C9-substituted trans-hydrindene via diastereotopic group-selective intramolecular Diels-Alder reaction
  • Isomerization of allyl group-containing compounds to propenyl group-containing compounds in the presence of a Grubbs second-generation Ru catalyst
  • Ruthenium-catalyzed olefin cross-metathesis of vinyl and allyl phosphine oxides to give alkenyl phosphine oxides and bis-phosphine oxides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)