Kluczowe dokumenty
477915
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benz[e]indolium iodide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CC1=[N+](C)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)