Merck
477710
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
tw
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
32-37 °C (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)