Merck
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 iodide
Dye content 97 %
Synonim(y):
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethyl-4,5,4′,5′-dibenzoindodicarbocyanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H35IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
676 nm
ciąg SMILES
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)