Merck
47738
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-valinol
≥97.0%
Synonim(y):
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-methyl-1-butanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.40
Beilstein:
7041232
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
aktywność optyczna
[α]20/D −20±1°, c = 1% in chloroform
mp
129-133 °C (lit.)
129-133 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
Klucz InChI
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)