Merck
477214
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl undecyl ether
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +4.6°, neat
tw
120-121 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCOC[C@@H]1CO1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)