Merck
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]25/D +9°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)