Merck
477141
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxydodecane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]25/D +10°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
124-125 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC[C@@H]1CO1