Merck
476927
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)borane ammonia complex
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OC6H4)3B·NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
191 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)