Przejdź do
47667
Fmoc-Pro-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Synonim(y):
Fmoc-L-proline 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
476444765947666
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)